Principaux documents
670855
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-pentanol
technical, ≥80% (GC)
5 G
95,30 €
95,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
95,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥80% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCCBr
InChI
1S/C5H11BrO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Clé InChI
WJVQJXVMLRGNGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 - 122.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 - 50 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Tian Hua et al.
Cell, 180(4), 655-665 (2020-02-01)
Human endocannabinoid systems modulate multiple physiological processes mainly through the activation of cannabinoid receptors CB1 and CB2. Their high sequence similarity, low agonist selectivity, and lack of activation and G protein-coupling knowledge have hindered the development of therapeutic applications. Importantly