Principaux documents
T333328
9-BROMONONANOIC ACID
AldrichCPR
T333328-5MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T333328-5MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H17BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.14
Numéro MDL:
110,00 €