142344
Butyl phenyl ether
99%
Synonyme(s) :
1-Phenoxybutane, Butoxybenzene, Butyloxybenzene, Phenyl butyl ether, Phenyl n-butyl ether, n-Butyl phenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
210.3 °C (lit.)
Pf
−19 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Clé InChI
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup