Principaux documents
S646210
BENZYL 2-NAPHTHYL ETHER
AldrichCPR
S646210-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S646210-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.301
Numéro MDL:
158,00 €