Principaux documents
183040
Sigma-Aldrich
2-(Benzyloxy)phenol
96%
10 G
51,40 €
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
51,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
51,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Impuretés
<3% catechol
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
Clé InChI
CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Benzyloxy)phenol was used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Woro Triarsi Sulistyaningdyah et al.
Applied microbiology and biotechnology, 67(4), 556-562 (2004-11-19)
Cytochrome P450 BM-3 from Bacillus megaterium is a fatty acid hydroxylase exhibiting selectivity for long-chain substrates (12-20 carbons). Replacement of Phe87 in P450 BM-3 by Val (F87V) greatly increased its activity towards a variety of aromatic and phenolic compounds. The