253898
tert-Butyl ethyl ether
99%
Synonyme(s) :
2-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
155 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Point d'ébullition
72-73 °C (lit.)
Pf
−97 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup