C56352
2-Chloro-2-methylpropane
99%
Synonyme(s) :
tert-Butyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
4.82 psi ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
51-52 °C (lit.)
Pf
−25 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Clé InChI
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2-Chloro-2-methylpropane is an alkylating agent that is used to functionalize molecules with tert-butyl group.
- It serves as an effective chlorinating agent, in combination with the ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide for converting alcohols into chlorides.
- It can also be used to prepare tert-butyl ethers by treating with corresponding alcohols.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves