Principaux documents
129208
Sigma-Aldrich
4-Methoxytriphenylmethyl chloride
97%
Synonyme(s) :
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Monomethoxytrityl chloride, MMT
5 G
45,90 €
25 G
120,00 €
100 G
433,00 €
45,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
45,90 €
25 G
120,00 €
100 G
433,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.80
Beilstein:
798425
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
122-124 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
Clé InChI
OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Selective protecting reagent for primary hydroxyl groups.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Wissner et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(9), 1650-1662 (1992-05-01)
A series of aryl phosphoglyceride (3, 19-61) and bis-aryl phosphate (67-135) antagonists of platelet activating factor (PAF) were prepared. A group of four bifunctional phosphorus reagents (5a-c and 7) were developed that allowed the preparation of these aryl phosphates in
Synthetic Communications, 23, 1239-1239 (1993)
Dongfen Yuan et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 172-184 (2017-03-28)
Leptin is an adipocyte-secreted hormone that is delivered via a specific transport system across the blood-brain barrier (BBB) to the brain where it acts on the hypothalamus receptors to control appetite and thermogenesis. Peripheral resistance to leptin due to its