38827
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,4′-Dimethoxytrityl chloride, Chloro-4,4′-dimethoxytriphenylmethane, DMT, DMT-Cl
112,00 €
About This Item
112,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Pf
123-125 °C
Groupe fonctionnel
chloro
phenyl
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
Clé InChI
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3