26569
2-Chlorotrityl chloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane
252,00 €
About This Item
252,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (AT)
Forme
solid
Pf
130-135 °C
Groupe fonctionnel
chloro
phenyl
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable