C121800
L-Cysteine hydrochloride hydrate
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
L-Cysteine·HCl hydrate
32,70 €
About This Item
32,70 €
Produits recommandés
Nom du produit
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +5.2°, c = 2 in 5 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].[H]O[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Clé InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable