Merck
HomeqPCRProtokoll zur Bestimmung der qPCR-Effizienz
Protokoll zur Bestimmung der qPCR-Effizienz
Optimierung der qPCR-Bedingungen
Die Optimierung der qPCR-Bedingungen ist wichtig für die Entwicklung eines robusten Assays. Anzeichen für eine schlechte Optimierung sind mangelnde Reproduzierbarkeit zwischen den Replikaten sowie ineffiziente und unempfindliche Assays. Die beiden wichtigsten Ansätze sind die Optimierung der Primerkonzentration und/oder der Hybridisierungstemperaturen.
Sobald ein Assay optimiert wurde, ist es wichtig, die Reaktionseffizienz zu verifizieren. Diese Informationen sind wichtig für die Berichterstattung und den Vergleich von Assays. In diesem Beispielprotokoll wird die Assay-Effizienz über einen breiten und einen engen dynamischen Bereich von cDNA-Konzentrationen verglichen. In der Praxis ist es üblich, abhängig vom erwarteten Zielbereich in den Proben einen einzelnen Testbereich auszuwählen, sodass das angegebene Protokoll entsprechend den Anforderungen des Experiments angepasst werden kann. In diesem Beispiel wird die Effizienz anhand von 10-fachen und 2-fachen Verdünnungsreihen berechnet. Die Standardkurve soll den erwarteten Expressionsbereich für die Gene von Interesse umfassen. Beachten Sie, dass die Proportionalität der cDNA-Ausbeute in Bezug auf die RNA-Eingabe bei Verwendung des ReadyScript® RT-Kits linear ist, sodass dieses Experiment an die RT-qPCR angepasst werden kann, wenn dieses System verwendet wird, indem 1) die RNA verdünnt und die RT-Reaktionen durchgeführt werden und 2) anschließend die qPCR mit jeder der resultierenden cDNA-Proben durchgeführt wird (Beispiele siehe Reverse Transkription).  Dies ist jedoch nicht immer der Fall und gilt nicht für alle Reverse-Transkription-Kits oder -Protokolle. Es ist entsprechend zu überprüfen, bevor dieses Protokoll an ein anderes Kit angepasst wird 
Ausrüstung
  • Gerät für die quantitative PCR
  • Laminar-Flow-Werkbank für PCR-Setup (optional)
Reagenzien
  • DNA, die als Template für die Standardkurve verwendet werden soll (z. B. cDNA, gDNA oder ein synthetisches Template).
  • KiCqStart SYBR® Green ReadyMix™ (KCQS00/KCQS01/KCQS02/KCQS03 - abhängig vom Instrument, Tabelle P4-6).
  • Wasser in PCR-Qualität: Wasser in PCR-Qualität (W1754 oder W4502) in 20 ml-Aliquoten; gefrieren; für jede Reaktion ein frisches Aliquot verwenden.
  • Vorwärts- und Rückwärtsprimer für Testgene (Stammlösung bei 10 μM). 
Tabelle P17-42.Auswahlhilfe für SYBR® Green PCR Mix™.
Materialien
Anmerkungen zu diesem Protokoll
  • cDNA wird mit Hilfe von Zufalls-Priming oder der Oligo-dT-Methode erzeugt (siehe Standardprotokoll für die reverse Transkription (zweistufig)). Das RT-Produkt wird verdünnt, um die Standardkurven zu erstellen (als Beispiele werden 1:2 und 1:10 angegeben). RNA kann auch verdünnt und cDNA aus jeder Verdünnung mit dem ReadyScript® Kit synthetisiert werden, oder es kann ein einstufiger RT-qPCR-Ansatz gewählt werden, indem die RNA verdünnt und der einstufige RT-qPCR-Ansatz im Protokoll der reversen Transkription (einstufiger SYBR® Green I-Farbstoffnachweis) und dem Protokoll der reversen Transkription (einstufiger Sondennachweis) befolgt wird. Alternativ können die DNA-Templates so ersetzt werden, dass der erwartete Cq-Bereich zwischen Cq 15 und Cq 38 liegt.
  • Jede Konzentration der seriellen Verdünnungen wird in Form von zweifachen Reaktionen durchgeführt.
Methode
1.    Bereiten Sie einen qPCR-Mastermix vor, der für 40 Reaktionen gemäß Tabelle P16-40 ausreicht. Dadurch können zusätzliche Pipettierfehler ausgeglichen werden, da 32 Reaktionen durchgeführt werden (Tabelle P16-41).
Tabelle P16-40.Reaktions-Mastermix für die Erstellung von 1:2- und 1:10-Standardkurven.
2.    Verdünnen Sie die DNA durch eine Serie von 1:10 und 1:2, wobei 7 Verdünnungspunkte für jede Serie abgedeckt werden (Tabelle P16-41, Plattenaufbau für die DNA-Verdünnung).
3.    Geben Sie 5 μl der entsprechenden Template-Verdünnung in die definierten Wells (Tabelle P16-41, Plattenlayout für DNA-Verdünnung).
Tabelle P16-41.Diagramm der ersten vier Spalten eines 96-Well-Plattenlayouts, in dem die Position der Verdünnungen des Standardkurven-Templates dargestellt wird. Die angegebene Verdünnung bezieht sich auf die ursprüngliche Stammlösung. Bei Verwendung eines künstlichen Templates ist es möglich, die Kopienzahl (relativ zu den OD-Messwerten) zu berechnen.
4.    Geben Sie 15 μl des Mastermix in jedes Well (Tabelle P16-41).
5.    Verschließen Sie die Röhrchen oder versiegeln Sie die Platte und beschriften Sie diese. (Vergewissern Sie sich, dass die Beschriftung nicht den Anregungs-/Detektionslichtweg des Instruments verdeckt)
6.    Lassen Sie die Proben gemäß dem folgenden zweistufigen Protokoll durchlaufen. Die Schritte 1-2 werden in 40 Zyklen wiederholt. Verfolgen Sie die Amplifikation mit einer Standard-Dissoziationskurvenanalyse.
Tabelle P16-42.PCR-Zyklusbedingungen für die Erstellung von Standardkurven.
Hinweis: Verwenden Sie das Standardprotokoll für Dissoziationskurven (Datenerfassung).