US EPA Method 8100: GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) on SPB®-608
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
EPA 8270 GC-MS-Einstelllösung II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethaneEPA CLP halbflüchtige Kalibriermischung
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)EPA CLP halbflüchtige Surrogat-Standardmischung
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chlorideEPA 8270 halbflüchtige interne Standardmischung
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mLEPA 8270 Benzidin-Gemisch
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mLVorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven
80 °C (2 min), 15 °C/min to 250 °C, 8 °C/min to 300 °C (35 min)
inj. temp.
300 °C
MSD interface
300 °C
scan range
m/z 40 - 450
carrier gas
helium, 1.2 mL/min. constant
injection
0.5 μL, splitless (1 min)
sample
each analyte at 10 μg/mL in methylene chloride
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany