Merck
25747
Supelco
Quarzglasröhren mit mittlerer Polarität
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica tubing
Zusammensetzung
phenyl/methyl (deactivated)
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
360 °C max. temp.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
5.0 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
Deaktivierte Quarzglasröhren mit mittlerer Polarität können als Übertragungsleitungen, Vorsäulen oder Retentionslücken sowie zum Herstellen Ihrer eigenen Säulen verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Verwendung mit Injektionslösungsmitteln wie Aceton, Methylenchlorid (Dichlormethan) und Toluol.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)