US EPA Methode OLM04.2 SVOA für mittelflüchtige Verbindungen
Materialien
Analytische Säule
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
EPA 8270 GC-MS-Einstelllösung II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethaneEPA CLP halbflüchtige Kalibriermischung
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)EPA CLP halbflüchtige Surrogat-Standardmischung
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chlorideEPA 8270 halbflüchtige interne Standardmischung
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mLVorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Wheaton Weithalsflasche
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 eaSupeltex M-2B beidseitig verjüngte Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 eaCONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
40 °C (2 min), 15 °C/min to 240 °C, 10 °C/min to 330 °C (2 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
330 °C
scan range
m/z = 40-450
carrier gas
helium, 1.0 mL/min (11 min), ramp to 1.5 mL/min (constant for remainder of run)
injection
1 μL, pulsed splitless (15 psi until 0.10 min), (0.75 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
50 ppm of an 80 component semivolatile standard, plus 6 internal standards (at 40 ppm) in methylene chloride