Wichtige Dokumente
V900882
Diethylpyrocarbonat
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonym(e):
DEP, DEPC, Diethyldicarbonat, Diethyloxydiformat, Ethoxy-Ameisensäure-Anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
liquid
Mol-Gew.
162,14 g/mol
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup