Merck
V800360
Sigma-Aldrich
Silbersulfat
AR, ≥99%
Synonym(e):
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Lineare Formel:
Ag2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.80
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
pH-Wert
4.5-5 (0.5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
652 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable