PVP40
Polyvinylpyrrolidon
average mol wt 40,000
Synonym(e):
PVP, Polyvidon, Povidon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (oragnic)
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
average mol wt 40,000
Verunreinigungen
<5.0% water (Karl Fischer)
Viskositätszahl
29-32(lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Anwendung(en)
agriculture
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sehr vielseitig einsetzbares Tensid für die Life Science-Forschung und die biochemische Forschung
- Ausgezeichnet als Lösungsmittel und Komplexbildner
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.