V800292
Paraffinwachs
mp 60 °C
Synonym(e):
Paraffins
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Vetec™
mp (Schmelzpunkt)
60 °C
InChIKey
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)