Wichtige Dokumente
V800269
N,N-Dimethylanilin
LR, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
liquid
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
pH-Wert
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
bp
193-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1.5-2.5 °C (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChIKey
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)