Fortfahren mit
07672
N,N-Diethyl-p-phenylendiamin -sulfat (Salz)
≥98.0% (T)
Synonym(e):
4-Amino-N,N-diethylanilin -sulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4NH2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-500-6
Beilstein/REAXYS Number:
4219768
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
€ 89,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
184-186 °C (lit.), 184-187 °C
functional group
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethyl-p-phenylenediamin-Sulfatsalz wurde verwendet für die Herstellung von N,N-diethyl-p-phenylenediamin-Lösung (DPD-Lösung), die häufig als chromogener Indikator für die Bestimmung von freiem und Gesamtchlor mittels titrimetrischer, kolorimetrischer und spektroskopischer Verfahren verwendet wird.{50
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
076701.031211.03067
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
≥99.5% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
184-186 °C (lit.), 184-187 °C
mp
184-186 °C (lit.), 185-187 °C
mp
184-186 °C
mp
208-212 °C (decomposition)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Improvements in the N, N-diethyl-p-phenylenediamine method for the determination of free and combined residual chlorine through the use of FIA.
Gordon G, et al.
Talanta, 38(2), 145-149 (1991)
An improved N, N?-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) method for the determination of free chlorine based on multiple wavelength detection.
Moberg L & Karlberg B
Analytica Chimica Acta, 407(1-2), 127-133 (2000)
Masoumeh Hasani et al.
Journal of hazardous materials, 157(1), 161-169 (2008-02-15)
A multicomponent analysis method based on principal component analysis-artificial neural network models (PC-ANN) is proposed for the determination of phenolic compounds. The method relies on the oxidative coupling of phenols (phenol, 2 chlorophenol, 3-chlorophenol and 4-chlorophenol) to N,N-diethyl-p-phenylenediamine in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07672-1KG04061835369881
07672-250G04061835369898
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf