1572525
USP
Propofol-Auflösungsmischung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Mischung aus Propofol, 2,6-Diisopropylphenyl-isopropylether und 2-Isopropyl-6-n-propylphenol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
propofol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)