Merck
Y0000016
Propofol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis-(1-methylethyl)-phenol, 2,6-Bis-(isopropyl)-phenol, Propofol
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
5.6 mmHg ( 100 °C)
API-Familie
propofol
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChIKey
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Propofol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Philippe E Dubois et al.
European journal of anaesthesiology, 31(8), 404-410 (2013-07-26)
Disturbances in the thumb's movement interfere with the functioning of acceleromyography in many clinical settings. The short and light (SL) train-of-four (TOF)-Tube is a new version of a rigid tubular device that was designed to protect the thumb from external
Kim van Loon et al.
Anesthesia and analgesia, 119(1), 49-55 (2014-05-20)
Propofol, a short-acting hypnotic drug, is increasingly administered by a diverse group of specialists (e.g., cardiologists, gastroenterologists) during diagnostic and therapeutic procedures. Standard monitoring during sedation comprises continuous pulse oximetry with visual assessment of the patient's breathing pattern. Because undetected
Muhammad Suleman Khan et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 115(6), 565-570 (2014-06-04)
A variety of techniques have been developed to monitor the depth of anaesthesia. Propofol's pharmacokinetics and response vary greatly, which might be explained by genetic polymorphisms. We investigated the impact of genetic variations on dosage, anaesthetic depth and recovery after
A J Thomson et al.
Anaesthesia, 69(5), 420-428 (2014-04-18)
Debate continues over the most appropriate blood-brain equilibration rate constant (ke0) for use with the Marsh pharmacokinetic model for propofol. We aimed to define the optimal ke0 value. Sixty-four patients were sedated with incremental increases in effect-site target concentration of
Cynthia Ménard et al.
Radiology, 274(1), 181-191 (2014-09-10)
To determine if the integration of diagnostic magnetic resonance (MR) imaging and MR-guided biopsy would improve target delineation for focal salvage therapy in men with prostate cancer. Between September 2008 and March 2011, 30 men with biochemical failure after radiation