1225022
USP
Doxapram-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Ethyl-4-{2-[(2-hydroxyethyl)-amino]-ethyl}-3,3-diphenylpyrrolidin-2-on -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxapram
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Doxapram Hydrochloride
- Doxapram Hydrochloride Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable