Merck
1033203
USP
Ampicillinnatrium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ampicillin Natriumsalz, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
125 MG
€ 340,00
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N3NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ampicillin
manufacturer/tradename
USP
mp
215 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
PHR1424A01661033407
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
ampicillin
API family
ampicillin
API family
-
API family
ampicillin
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Dieses Produkt ist ein β-Lactam-Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien hemmt, indem es Transpeptidasen auf der Innenoberfläche der Zellmembran der Bakterien deaktiviert.
Wirkungsweise der Resistenz: Die Verabreichung zusammen mit β-Lactamase spaltet den β-Lactam-Ring von Ampicillin und deaktiviert ihn.
Antimikrobielles Spektrum: Enthält sowohl grampositive (Benzylpenicillin-ähnliche) wie auch gramnegative (Tetracyclin- und Chloramphenicol-ähnliche) Bakterien.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohamed F Mohamed et al.
PloS one, 9(12), e116259-e116259 (2015-01-01)
Staphylococcus pseudintermedius is a major cause of skin and soft tissue infections in companion animals and has zoonotic potential. Additionally, methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) has emerged with resistance to virtually all classes of antimicrobials. Thus, novel treatment options with new
Mohamed F Mohamed et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 4113-4122 (2014-05-07)
The seriousness of microbial resistance combined with the lack of new antimicrobials has increased interest in the development of antimicrobial peptides (AMPs) as novel therapeutics. In this study, we evaluated the antimicrobial activities of two short synthetic peptides, namely, RRIKA
Xukun Deng et al.
Journal of medicinal food, 17(7), 787-794 (2014-06-19)
This study investigated the active components and the anti-tumor efficacy and mechanisms of the flavonoids from Docynia delavayi (Franch.) Schneid. (DDS). MTT assay was used to examine the growth inhibitory effects of the four flavonoids, including chrysin, quercetin, naringenin, and
Michiru Nishi et al.
Journal of immunological methods, 412, 53-69 (2014-07-11)
In vitro assembly of two or three PCR fragments using primers is a common method of constructing scFv fragments for display on the surface of phage. However, mismatch annealing often occurs during in this step, leading to cloning and display
Marta Putrinš et al.
Infection and immunity, 83(3), 1056-1067 (2015-01-07)
Uropathogenic strains of Escherichia coli (UPEC) are the major cause of bacteremic urinary tract infections. Survival in the bloodstream is associated with different mechanisms that help to resist serum complement-mediated killing. While the phenotypic heterogeneity of bacteria has been shown