Z777228
Proteomix® SAX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Proteomix® SAX-NP5 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L50
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 403NP5-4615
Verpackung
1 ea of
Parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Vorsäule
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..