Merck
G005960
HPLC Analysis of Xylo-oligosaccharide on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.05% ammonium hydroxide in acetonitrile (B) 0.05% ammonium hydroxide in water
gradient: 15-60% B (20 min)
flow rate: 0.7 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
temp.: 35 °C
detector: ELSD
injection: 10 μL
sample: Xylose oligosaccharides
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
food and beverages
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)