Z777168
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 402NP10-4001C
Verpackung
1 ea of
Parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak cation exchange phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)