Merck
BR781413
BRAND® PCR caps, strips of 8
clear, flat polypropylene
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat polypropylene
Color:
clear
Packaging:
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat polypropylene
feature
RNase and DNase free
packaging
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
manufacturer/tradename
BRAND 781413
technique(s)
PCR: suitable
color
clear
General description
  • BRAND® PCR caps, strips of 8 are transparent, flat caps and skirted.
  • Applicable for sealing 96-well skirted PCR plates (781377-78) and qPCR applications.
  • Free of DNase, RNase and RNA.
Features and Benefits
  • Effective protection against evaporation and contamination
  • The right cap shape for your application
  • Easy to open and close without risk of contamination
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)