Fortfahren mit
CLS8513
Corning® storage tube racks
Synonym(e):
384 tube storage racks, empty storage racks, storage racks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Corning 8513
Feature:
Holds 384 tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1, case of 20
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
Holds 384 tubes
packaging
pack of 1, case of 20
manufacturer/tradename
Corning 8513
size
384 wells
color
blue
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS8508BR781565BR781566
description
-
description
empty storage rack w/ lids, for 96 screw capped or thermoplastic elastomers (TPE) capped storage tubes, 5 racks/pack, 2 packs/case, 10 racks/case
description
Includes 96 coded 0.65 mL tubes
description
Includes 96 coded 1.2 mL tubes
feature
Holds 384 tubes
feature
Holds 96 x 1.3 mL tubes
feature
Holds 96 x 0.65 mL tubes
feature
Holds 96 x 1.2 mL tubes
manufacturer/tradename
Corning 8513
manufacturer/tradename
Corning 8508
manufacturer/tradename
BRAND 781565
manufacturer/tradename
BRAND 781566
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 1, case of 20
packaging
case of 10, pack of 5
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
color
blue
color
natural
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® storage tube racks
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)