Wichtige Dokumente
Y0002286
Terazosin für die Systemeignung A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Terazosin -hydrochlorid Dihydrat, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)-carbonyl]-piperazin -hydrochlorid Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
terazosin
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
InChIKey
NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)