Merck
Y0000665
Terazosin Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Bis-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-piperazin, 2,2′-(1,4-Piperazindiyl)-bis-[6,7-dimethoxy-4-chinazolinamin]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.53
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
terazosin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N3(CCN(CC3)c4nc5c(c(n4)N)cc(c(c5)OC)OC)c1nc2c(c(n1)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C24H28N8O4/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)
InChIKey
XJWKWPCORQUMQI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Terazosin impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)