Merck
Y0000621
Terazosin -hydrochlorid Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)-carbonyl]-piperazin -hydrochlorid Dihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25N5O4 · HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
terazosin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
InChIKey
NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Terazosin hydrochloride dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Mitropoulos et al.
Andrologia, 45(2), 128-134 (2012-06-27)
Previous studies have shown that alpha1-adrenergic receptor antagonists may alter seminal vesicle contractility and impair fertility in male rats. This study was designed to investigate the effects of terazosin on the catalase expression in the seminal vesicles and the lipid
M R Yadav et al.
Pharmaceutical biology, 50(4), 439-442 (2011-12-06)
The problem of hypertension has gained enormous proportions in the past decade. Multifactorial etiology and complex pathophysiology of the disease has rendered the treatment of the disease a hard task. Sympathetic nervous system and the renin-angiotensin-aldosterone system are primary contributors
Man Liu et al.
Chirality, 24(12), 1047-1050 (2012-08-14)
The purpose of this study was to elucidate the pharmacokinetics of terazosin enantiomers in healthy Chinese male subjects. After a single oral dose of 2-mg terazosin, the plasma concentrations of terazosin enantiomers were measured over the course of 48 h
Laurel E Ecke et al.
Neuroreport, 23(5), 325-330 (2012-02-18)
The rewarding properties of psychomotor stimulants are traditionally thought to be independent of norepinephrine. Recent findings, however, suggest that local noradrenergic signaling through α1 receptors in the medial prefrontal cortex and the ventral tegmental area - brain regions critically important
Stephanie C Lazzaro et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 17(10), 489-493 (2010-09-28)
Norepinephrine receptors have been studied in emotion, memory, and attention. However, the role of alpha1-adrenergic receptors in fear conditioning, a major model of emotional learning, is poorly understood. We examined the effect of terazosin, an alpha1-adrenergic receptor antagonist, on cued