Y0002254
2-Cyan-N-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-acetamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
teriflunomide
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)