Fortfahren mit
SML1437
Pimecrolimus
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
33-epi-chloro-33-desoxyascomycin, Picrolimus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H68ClNO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
810.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)CC([C@H](CC)/C=C1C)=O)[C@](/C(C)=C/[C@@]2([H])C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC2)([H])OC([C@@]3([H])N(C(C([C@@]4(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@H]([C@@H](OC)C[C@@H](C)C\1)O4)=O)=O)CCCC3)=O
InChI
1S/C43H68ClNO11/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)45-16-12-11-13-32(45)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-31(44)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32-,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
InChI key
KASDHRXLYQOAKZ-XDSKOBMDSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Biochem/physiol Actions
Calcineurin inhibitor, immune suppressant
Pimecrolimus is known for its anti-inflammatory and immunomodulatory properties and its low systemic immunosuppressive potential.[1]
Pimecrolimus, also known as Picrolimus, is a macrolactam ascomycin derivative that acts as an immune suppressant. It binds with high affinity to macrophilin-12 (FKBP-12) and inhibits calcineurin, a calcium-dependent phosphatase. Pimecrolimus inhibits production of pro-inflammatory cytokines by T cells and mast cells and prevents the release of inflammatory cytokines and mediators from mast cells. It has been used clinically as a treatment for eczema.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F46791642824HPA019357
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
form
powder
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pimecrolimus
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)