Merck
Y0002247
Teriflunomid
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(Trifluormethyl)phenyl]-2-butenamid, A 1726, A77-1726, A771726, Flucyamid, HMR 1726, N-(4-Trifluormethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxycrotoamid, SU 20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.21
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
API-Familie
teriflunomide
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
InChIKey
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Teriflunomide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Teriflunomid ist ein für die orale Einnahme verfügbarer, antiinflammatorischer Immunmodulator. Es hemmt die Wirkung der Dihydroorotat-Dehydrogenase und verhindert dadurch die Pyrimidinsynthese sowie die Proliferation und Funktion der T- und B-Zellen. Teriflunomid wird zur Behandlung von rheumatoider Arthritis eingesetzt und wurde vor kurzem für die Behandlung von multipler Sklerose zugelassen.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)