Y0002241
Piperacillin impurity N
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
piperacillin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)