PHR1611
Mercaptopurin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-Mercapto-purin Monohydrat, 6-Purinthiol, 6-Thiohypoxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 773
traceable to USP 1392002
API-Familie
mercaptopurine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.S=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
InChIKey
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPAT(5471)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)