Merck
Fläschchen mit Crimp-Verschluss für eine dünne Dichtung volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
20mL Bördelrandgefäß, Klarglas für SPME
Fläschchen mit Crimp-Verschluss für eine dünne Dichtung volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Fläschchen mit Crimp-Verschluss für eine dünne Dichtung
Products
Produktkategorie
Höhe (mm)
AD (mm)
Volumen (ml)
Verschlusstyp
Farbe
Fläschchenmaterial
Fläschchenfarbe