Merck
SAAR5871061
Zinn(II)-Chlorid
anhydrous, univAR
Synonym(e):
Zinndichlorid
About This Item
Lineare Formel:
SnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität:
anhydrous
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5871061EM)
bp
652 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
246 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)