Merck
SAAR2676020
D-(+)-Glukose
anhydrous, univAR
Synonym(e):
Dextrose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2676020EM)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)