Merck
SAAR2233510
Ethanol
rectified, 96%, univAR
Synonym(e):
Ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC-Code:
12191601
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Assay
96%
Form
liquid
Verpackung
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)