RAD171
radiello™ Methylenblau-Kalibrierstandard für H2S (Schwefelwasserstoff)
pkg of 100 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 100 mL
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Verwandter Inhalt
Frequently Asked Questions - radiello® Products