Wichtige Dokumente
PHL89798
Spiraeosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon- 4′-glucosid, Quercetin-4′-O-β-D-glucopyranosid, Quercetin-4′-glucosid, Spiraein, Spireosid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2O)C3=C(O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)32-11-2-1-7(3-9(11)24)20-18(29)16(27)14-10(25)4-8(23)5-12(14)31-20/h1-5,13,15,17,19,21-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
InChIKey
OIUBYZLTFSLSBY-HMGRVEAOSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)