Merck
83388
Quercetin-3-D-galactosid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-D-galactosid, Hyperin, Hyperosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-580-6
Beilstein/REAXYS Number:
5784795
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Gene Information
mouse ... Hexa(15211)
Biochem/physiol Actions
Schützt vor peroxid-induzierten oxidativen Schäden an Zellen durch Abfangen von reaktiven Sauerstoffspezies und Verbesserung der Aktivität von Antioxidationsenzymen, insbesondere Katalase und Glutathionperoxidase.
Other Notes
Flavonolglykosid, weit verbreitet in Pflanzen, einschließlich Mimosen und Johanniskraut.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)