Merck
PHL89792
6-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
[6]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-on
Größe auswählen
10 MG
€ 606,00
€ 606,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 606,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.37
Beilstein:
2056098
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 606,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)