Merck
PHL89653
Ellagsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4,4′,5,5′,6,6′-Hexahydroxy-diphensäuredilacton, Alizaringelb, Benzoarsäure, Elagostasin, Gallogen, Lagistase
Größe auswählen
50 MG
€ 249,00
€ 249,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 249,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H6O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.19
Beilstein:
47549
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 249,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChIKey
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Häufig vorkommendes pflanzliches Polyphenol, Inhibitor von Glutathione S-transferase. Wird für den Factor XIIa Assay in Plasma verwendet. Kontaktaktivierung bei der Blutgerinnung.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)