Merck
PHL86295
(−)-Sparteinsulfat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6β,7α,9α,11α-Pachycarpinsulfat, Lupinidinsulfat
Größe auswählen
25 MG
€ 259,00
€ 259,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 259,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.46
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 259,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]1([C@]2([H])N(CCCC2)C3)C[C@]3([H])[C@]4([H])CCCCN4C1.O=S([O-])O[O-]
InChI
1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
FCEHFCFHANDXMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)