Fortfahren mit
92052
(+)-Spartein
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Pachycarpin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900263PHL8629538431
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
optical activity
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Spartein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of enantiomerically pure 2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-diamino-1,1'-binaphthyl, and 2-amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl. Comparison of processes operating as diastereoselective crystallization and as second order asymmetric transformation.
Smrcina, M,. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1917-1920 (1992)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
92052-1G04061826642481