Fortfahren mit
PHL80455
R,S-Gambogasäure
phyproof® Reference Substance
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H44O8
Molekulargewicht:
628.75
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
C2-epimer mixture consisting of R-Gambogic acid (CAS 2752-65-0) and S-Gambogic acid (CAS 887606-04-4)
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL85875PHL85832PHL80906
Biacangelicol phyproof® Reference Substance
PHL80906
Biacangelicol
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)